Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para matrilina-3 humana
Descripción
La matrilina-3 humana cuantifica la matrilina-3 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la matrilina-3 humana natural y recombinante.
Las matrilinas (MATN) son una familia de proteínas no colágenas de la matriz extracelular (ECM) que consta de cuatro miembros conocidos y que se ha propuesto que desempeñan papeles clave en la modulación de los fenotipos celulares durante la condrogénesis de las células madre mesenquimales (MSC). La MATN1 y la MATN3 se expresan específicamente en el cartílago y se encuentran entre las proteínas de la MEC más reguladas durante la condrogénesis. La MATN3 se compone de un único dominio N-terminal del Factor A de von Willebrand (vWFA) seguido de cuatro repeticiones del factor de crecimiento epidérmico (EGF) y un dominio coiled-coil, mientras que la MATN1 se compone de dos dominios vWFA separados por un dominio similar al EGF. La MATN1 o la MATN3 pueden desempeñar un papel en la modulación de la condrogénesis durante el proceso de diferenciación de los condrocitos. Las mutaciones de este gen se han asociado a diversas condrodisplasias hereditarias. Estudios recientes muestran que la expresión y el procesamiento aberrantes de MATN3 son características de las neoplasias cartilaginosas convencionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AV009181; B14.5 b; CI-B14.5 b; DIPOA; EDM5; HOA; Matn3; matrilina 3; matrilina-3; NADHDH2; NDUFC2; OADIP; OS2 |
| Intervalo del ensayo | De 20 a 5000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 20 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O15232 |
| Símbolo de gen | MATN3 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |