Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MAGP-2/MFAP5 humana
Descripción
La MAGP-2/MFAP5 humana cuantifica la MAGP-2/MFAP5 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la MAGP-2/MFAP5 humana natural y recombinante.
Este gen codifica una glicoproteína de 25 kDa asociada a microfibrillas que es rica en residuos de serina y treonina. Carece de un extremo carboxilo hidrofóbico y de regiones ricas en prolina, glutamina y tirosina, que son características de una glicoproteína asociada a microfibrillas de 31 kDa (MFAP2). La estrecha similitud entre estas dos proteínas se limita a una región central de 60 aa en la que se produce una alineación precisa de 7 residuos de cisteína. Las diferencias estructurales sugieren que esta proteína codificada tiene algunas funciones distintas a las de MFAP2.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAT9; MAGP2; MAGP-2; MFAP5; MFAP-5; Glicoproteína asociada a las microfibrillas 2; Glicoproteína asociada a las microfibrillas-2; Proteína asociada a las microfibrillas 5; Proteína asociada a las microfibrillas 5; MP25; THE1A-MFAP5 |
| Intervalo del ensayo | De 0,04 a 10 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,04 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q13361 |
| Símbolo de gen | MFAP5 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |