Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MAGP-2/MFAP5 humana
Código de producto. 17195079
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17195079 5 x 96 pruebas cada uno
17844120 10 × 96 pruebas paquete de 10
17104613 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17195079
Marca: Invitrogen™ EH312RBX5
La MAGP-2/MFAP5 humana cuantifica la MAGP-2/MFAP5 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La MAGP-2/MFAP5 humana cuantifica la MAGP-2/MFAP5 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la MAGP-2/MFAP5 humana natural y recombinante.
Este gen codifica una glicoproteína de 25 kDa asociada a microfibrillas que es rica en residuos de serina y treonina. Carece de un extremo carboxilo hidrofóbico y de regiones ricas en prolina, glutamina y tirosina, que son características de una glicoproteína asociada a microfibrillas de 31 kDa (MFAP2). La estrecha similitud entre estas dos proteínas se limita a una región central de 60 aa en la que se produce una alineación precisa de 7 residuos de cisteína. Las diferencias estructurales sugieren que esta proteína codificada tiene algunas funciones distintas a las de MFAP2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AAT9; MAGP2; MAGP-2; MFAP5; MFAP-5; Glicoproteína asociada a las microfibrillas 2; Glicoproteína asociada a las microfibrillas-2; Proteína asociada a las microfibrillas 5; Proteína asociada a las microfibrillas 5; MP25; THE1A-MFAP5
Intervalo del ensayo De 0,04 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,04 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q13361
Símbolo de gen MFAP5
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo MFAP5
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min