missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para linfoxina beta R/TNF RIII/TNFRSF3 humana

Código de producto. 17717693
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17717693

Marca: Invitrogen™ EH311RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

La proteína codificada por este gen es un miembro de la familia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNF). Se expresa en la superficie de la mayoría de los tipos de células, incluidas las de linaje epitelial y mieloide, pero no en los linfocitos T y B. La proteína se une específicamente a la forma de membrana de la linfotoxina (un complejo de linfotoxina-alfa y linfotoxina-beta). La proteína codificada y su ligando desempeñan un papel en el desarrollo y la organización del tejido linfoide y de las células tranformadas. La activación de la proteína codificada puede desencadenar la apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P36941
Intervalo del ensayo De 4,5 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4,5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4055
Símbolo de gen Ltbr
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos|Patrón|Concentrado de diluyente de ensayo|Anticuerpo de detección biotinilado|SAV-HRP|Tampón de lavado|Cromógeno|Solución de parada|Cubiertas de placa adhesiva, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl|suero, 50 μl|plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo LTBR
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado