Learn More
- Home
- Products
- Reactivos y kits de inmunoensayo
- Singleplex and Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay
R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay
Código de producto. 18472310
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 plex
10 plex
11 plex
12 plex
13 plex
14 plex
15 plex
16 plex
17 plex
18 plex
19 plex
2 plex
20 plex
21 plex
22 plex
23 plex
24 plex
25 plex
26 plex
27 plex
28 plex
29 plex
3 plex
30 plex
31 plex
32 plex
33 plex
34 plex
35 plex
36 plex
37 plex
38 plex
39 plex
4 plex
40 plex
41 plex
42 plex
43 plex
44 plex
45 plex
46 plex
47 plex
48 plex
49 plex
5 plex
50 plex
6 plex
7 plex
8 plex
9 plex
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
| Código de producto. | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|
| 18472310 | 40 plex | 1 set |
| 30001637 | 17 plex | cada uno |
| 30001583 | 14 plex | cada uno |
| 30001543 | 2 plex | cada uno |
| 18743167 | 9 plex | cada uno |
| 18701207 | 5 plex | cada uno |
| 30000711 | 4 plex | cada uno |
| 18792114 | 19 plex | 1 set |
| 18722114 | 13 plex | 1 set |
| 18751994 | 18 plex | 1 set |
| 18711994 | 10 plex | 1 set |
| 18722464 | 12 plex | 1 set |
| 18772204 | 8 plex | 1 set |
| 18792234 | 15 plex | 1 set |
| 18782234 | 11 plex | 1 set |
| 18702204 | 22 plex | 1 set |
| 18711924 | 7 plex | 1 set |
| 18752044 | 16 plex | 1 set |
| 18782144 | 20 plex | 1 set |
| 18771844 | 1 plex | 1 set |
| 18752434 | 21 plex | 1 set |
| 18752284 | 6 plex | 1 set |
| 18722004 | 3 plex | 1 set |
| 18791834 | 35 plex | 1 set |
| 18732014 | 32 plex | 1 set |
| 18771944 | 23 plex | 1 set |
| 18792174 | 33 plex | 1 set |
| 18702174 | 26 plex | 1 set |
| 18702104 | 42 plex | 1 set |
| 18772054 | 28 plex | 1 set |
| 18762294 | 27 plex | 1 set |
| 18782364 | 31 plex | 1 set |
| 18782214 | 30 plex | 1 set |
| 18792094 | 25 plex | 1 set |
| 18731834 | 43 plex | 1 set |
| 18772324 | 24 plex | 1 set |
| 18461770 | 45 plex | 1 set |
| 18421230 | 37 plex | 1 set |
| 18401330 | 39 plex | 1 set |
| 18461520 | 49 plex | 1 set |
| 18492540 | 44 plex | 1 set |
| 18471520 | 34 plex | 1 set |
| 18462550 | 50 plex | 1 set |
| 18482310 | 47 plex | 1 set |
| 18411530 | 48 plex | 1 set |
| 18401230 | 29 plex | 1 set |
| 18471730 | 38 plex | 1 set |
| 18421790 | 41 plex | 1 set |
| 18451260 | 46 plex | 1 set |
| 18451350 | 36 plex | 1 set |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18472310
Marca: R&D Systems LXSAHM40
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 40 plex |
| Especie | Human |
| Objetivo de unión | Multiplex Cytokine Assay Kits |
| Símbolo de gen | GZMB |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |