Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para lumican humano
Código de producto. 17175079
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17175079 5 x 96 pruebas cada uno
17184603 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17175079
Marca: Invitrogen™ EH310RBX5
El lumican humano cuantifica el lumican humano en suero, plasma y sobrenadante.
El lumican humano cuantifica el lumican humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el lumican humano natural y recombinante.
El LUM es un miembro de la familia de los proteoglicanos pequeños ricos en leucina (SLRP) que incluye la decorina, el biglicano, la fibromodulina, el queratocano, el epificano y la osteoglicina. En estas moléculas bifuncionales, esta fracción proteica une las fibrillas de colágeno y los glicosaminoglicanos altamente cargados regulan los espacios interfibrilares. La proteína es el principal proteoglicano de queratán sulfato de la córnea, pero también se distribuye en las matrices colágenas intersticiales de todo el cuerpo. El lumican puede regular la organización de las fibrillas de colágeno y el crecimiento circunferencial, la transparencia de la córnea y la migración de las células epiteliales y la reparación de los tejidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Proteoglicano de queratán sulfato lumican; KSPG lumican; Lcn; LDC; LUM; lumican; precursor de lumican; proteoglicano lumican; SLRR2D
Intervalo del ensayo De 0,1 a 25 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,1 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P51884
Símbolo de gen LUM
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo LUM
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min