Learn More
Invitrogen™ Human LTF/Lactoferrin ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
cada uno
Descripción
Human LTF/Lactoferrin quantitates human LTF/Lactoferrin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human LTF/Lactoferrin.
La lactoferrina (LF) es una glicoproteína que se une al hierro. La LF consiste en una única cadena polipeptídica (aproximadamente 80 kDa) plegada en dos lóbulos estructuralmente homólogos, cada uno de los cuales puede unir reversiblemente un ion férrico (Fe3+). La LF se encuentra en los fluidos externos, incluida la leche y las secreciones mucosas, y es un componente destacado de los granulados secundarios de los neutrófilos. La proteína demuestra un amplio espectro de propiedades, incluyendo la regulación de la homeostasis del hierro, la defensa del huésped contra una amplia gama de infecciones microbianas, la actividad antiinflamatoria, la regulación del crecimiento y la diferenciación celular y la protección contra el desarrollo del cáncer y la metástasis. La LTF actúa como una importante defensa de primera línea contra las infecciones microbianas, en parte debido a su capacidad para unirse eficazmente al Fe3+ del entorno y, por tanto, eliminarlo, pero los estudios también han demostrado que el LTF posee propiedades bactericidas y actividad proteolítica, capaz de escindir secuencias ricas en arginina dentro de las proteínas microbianas. Hay tres isoformas de LTF identificadas: LTF-alfa, LTF-beta y LTF-gama, y los receptores para la LTF se expresan en el tracto gastrointestinal, en los macrófagos, los linfocitos, los neutrófilos y las plaquetas, y también en algunas bacterias.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Lactoferrina bovina; CKRX; Csp82; proteína luminal del epidídimo 110; GIG12; proteína inhibidora del crecimiento 12; HEL110; HLF2; Kaliocina 1; Kaliocina-1; lactoferricina; Lactoferricina H; Lactoferricina-B; Lactoferricina-H; Lactoferrina; lactoferroxina; LactoferroxinaA; Lactoferroxina-A; LactoferroxinaB; Lactoferroxina-B; LactoferroxinaC; Lactoferroxina-C; Lactotransferrina; LF; Lfcin H; Lfcin-B; LfcinH; Lfcin-H; Ltf; minisatélite 10 r detectado por la sonda MMS10; MMS10R; Ms10r; lóbulo N; lactoferrina de neutrófilo; talalactoferrina |
| Intervalo del ensayo | De 1,96 a 480 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,96 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P02788 |
| Símbolo de gen | LTF |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |