Learn More
Invitrogen™ Human LTF/Lactoferrin ELISA Kit
Código de producto. 16672103
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16672103 96 pruebas 96 tests
17155079 5 x 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16672103 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH309RB
ELISA
Human LTF/Lactoferrin quantitates human LTF/Lactoferrin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human LTF/Lactoferrin.
La lactoferrina (LF) es una glicoproteína que se une al hierro. La LF consiste en una única cadena polipeptídica (aproximadamente 80 kDa) plegada en dos lóbulos estructuralmente homólogos, cada uno de los cuales puede unir reversiblemente un ion férrico (Fe3+). La LF se encuentra en los fluidos externos, incluida la leche y las secreciones mucosas, y es un componente destacado de los granulados secundarios de los neutrófilos. La proteína demuestra un amplio espectro de propiedades, incluyendo la regulación de la homeostasis del hierro, la defensa del huésped contra una amplia gama de infecciones microbianas, la actividad antiinflamatoria, la regulación del crecimiento y la diferenciación celular y la protección contra el desarrollo del cáncer y la metástasis. La LTF actúa como una importante defensa de primera línea contra las infecciones microbianas, en parte debido a su capacidad para unirse eficazmente al Fe3+ del entorno y, por tanto, eliminarlo, pero los estudios también han demostrado que el LTF posee propiedades bactericidas y actividad proteolítica, capaz de escindir secuencias ricas en arginina dentro de las proteínas microbianas. Hay tres isoformas de LTF identificadas: LTF-alfa, LTF-beta y LTF-gama, y los receptores para la LTF se expresan en el tracto gastrointestinal, en los macrófagos, los linfocitos, los neutrófilos y las plaquetas, y también en algunas bacterias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Lactoferrina bovina; CKRX; Csp82; proteína luminal del epidídimo 110; GIG12; proteína inhibidora del crecimiento 12; HEL110; HLF2; Kaliocina 1; Kaliocina-1; lactoferricina; Lactoferricina H; Lactoferricina-B; Lactoferricina-H; Lactoferrina; lactoferroxina; LactoferroxinaA; Lactoferroxina-A; LactoferroxinaB; Lactoferroxina-B; LactoferroxinaC; Lactoferroxina-C; Lactotransferrina; LF; Lfcin H; Lfcin-B; LfcinH; Lfcin-H; Ltf; minisatélite 10 r detectado por la sonda MMS10; MMS10R; Ms10r; lóbulo N; lactoferrina de neutrófilo; talalactoferrina
Intervalo del ensayo De 1,96 a 480 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,96 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P02788
Símbolo de gen LTF
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Lactoferrina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min