Learn More
Invitrogen™ Human LRRC4 ELISA Kit
Descripción
La LRRC4 humana cuantifica la LRRC4 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el LRRC4 humano natural y recombinante.
Actualmente se desconoce la función de la proteína LRRC4.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | BAG; proteína asociada a tumores cerebrales LRRC4; proteína asociada a tumores cerebrales BAG; proteína asociada a tumores cerebrales MBAG1; proteína que contiene repeticiones ricas en leucina 4; proteína que contiene repeticiones ricas en leucina 4 proteína que contiene repeticiones ricas en leucina 4; proteína similar a LIBG; LRRC4; proteína similar a LRRC4; MBAG1; NAG14; proteína del gen 14 asociada al carcinoma nasofaríngeo; ligando Netrin-G2; NGL-2; NLG2; NLG-2; proteína NGL-2; UNQ554/PRO1111 |
| Intervalo del ensayo | De 0,42 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,42 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9HBW1 |
| Símbolo de gen | Lrrc4 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |