missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human LRFN5 Synthetic Peptide
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Descripción
LRFN5 Synthetic Peptide, PEP-0815, from Invitrogen.
LRFN5 is one of a family of five transmembrane glycoproteins that are highly expressed in neuronal tissues. LRFN proteins share leucine-rich repeat (LRR)-immunoglobulin-like (Ig)-fibronectin type III (Fn)-transmembrane domain structure with other members of the LRR-Ig-Fn protein superfamily such as the Slitrk family of proteins. Expression of LRFN1, -3, and -4 mRNA was detected in embryonic neuronal cells, while LRFN2 and LRFN5 expression was primarily restricted to more mature cells. LRFN1, -2, and -4 bound to PDZ domains of postsynaptic PSD95, re-distributing PSD95 to the cell periphery. It has been suggested that the Lrfn proteins play a role in the developing and/or mature vertebrate nervous system.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 145581 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q96NI6 |
| Nombre común | Human LRFN5 |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido