missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LPAR5/LPA5/GPR92 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18776059
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18776059 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18776059

Marca: R&D Systems FAB10297G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LPAR5/LPA5/GPR92 Monoclonal specifically detects LPAR5/LPA5/GPR92 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LPAR5/LPA5/GPR92
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 459812
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q9H1C0
Alias de gen G protein-coupled receptor 92, GPR92, GPR92G-protein coupled receptor 92, GPR93, GPR93G-protein coupled receptor 93, KPG_010, LPA receptor 5, LPA5, LPA5LPA-5, lysophosphatidic acid receptor 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human LPAR5/LPA5/GPR92, Accession # Q9H1C0
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57121
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.