Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para properdina en humanos
Descripción
Este gen codifica una glicoproteína plasmática que regula positivamente la vía alternativa del complemento del sistema inmunitario innato. Esta proteína se une a muchas superficies microbianas y células apoptóticas y estabiliza los complejos enzimáticos de C3 y C5-convertasa en un bucle de retroalimentación que en última instancia conduce a la formación del complejo de ataque de membrana y la lisis de la célula diana. Las mutaciones en este gen dan lugar a dos formas de deficiencia de propiedina, lo que da lugar a una alta susceptibilidad a las infecciones meningocócicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P27918 |
| Intervalo del ensayo | De 42 a 10 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 42 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 5199 |
| Símbolo de gen | CFP |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |