Learn More
Invitrogen™ Human Lp-PLA2/PLA2G7/PAF-AH ELISA Kit
Descripción
Human Lp-PLA2/PLA2G7/PAF-AH quantitates human Lp-PLA2/PLA2G7/PAF-AH in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Lp-PLA2/PLA2G7/PAF-AH.
PLA2G7 codifica una proteína que es una enzima secretada que cataliza la degradación del factor activador de plaquetas a productos biológicamente inactivos. Los defectos en este gen son una causa de la deficiencia de acetilhidrolasa del factor activador de plaquetas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 1-alquil-2-acetilglicerofosfocolina esterasa; 2-acetil-1-alquilglicerofosfocolina esterasa; fosfolipasa A2 del grupo VIIA; gVIIA-PLA2; fosfolipasa A2 asociada a LDL; LDL-PLA(2); LDL-PLA2; fosfolipasa A2 asociada a lipoproteínas; LP-PLA2; PAF 2-acilhidrolasa; PAF acetilhidrolasa; PAFAD; PAFAH; fosfolipasa A2 grupo VII; fosfolipasa A2, grupo VII (acetilhidrolasa del factor activador de las plaquetas, plasma); PLA2G7; acetilhidrolasa del factor activador de las plaquetas; R75400 |
| Intervalo del ensayo | De 8,19 a 2000 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 8,1 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q13093 |
| Símbolo de gen | PLA2G7 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |