Learn More
Invitrogen™ Human Lp-PLA2/PLA2G7/PAF-AH ELISA Kit
Código de producto. 17124603
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17124603 96 pruebas paquete de 96
17105079 5 x 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17124603 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH304RB
ELISA
Human Lp-PLA2/PLA2G7/PAF-AH quantitates human Lp-PLA2/PLA2G7/PAF-AH in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Lp-PLA2/PLA2G7/PAF-AH.
PLA2G7 codifica una proteína que es una enzima secretada que cataliza la degradación del factor activador de plaquetas a productos biológicamente inactivos. Los defectos en este gen son una causa de la deficiencia de acetilhidrolasa del factor activador de plaquetas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 1-alquil-2-acetilglicerofosfocolina esterasa; 2-acetil-1-alquilglicerofosfocolina esterasa; fosfolipasa A2 del grupo VIIA; gVIIA-PLA2; fosfolipasa A2 asociada a LDL; LDL-PLA(2); LDL-PLA2; fosfolipasa A2 asociada a lipoproteínas; LP-PLA2; PAF 2-acilhidrolasa; PAF acetilhidrolasa; PAFAD; PAFAH; fosfolipasa A2 grupo VII; fosfolipasa A2, grupo VII (acetilhidrolasa del factor activador de las plaquetas, plasma); PLA2G7; acetilhidrolasa del factor activador de las plaquetas; R75400
Intervalo del ensayo De 8,19 a 2000 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 8,1 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q13093
Símbolo de gen PLA2G7
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PLA2G7
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min