missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LNK/SH2B3 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18022972
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18022972 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18022972

Marca: R&D Systems AF5888

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

LNK/SH2B3 Polyclonal specifically detects LNK/SH2B3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LNK/SH2B3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL
N.º de referencia del gen Q9UQQ2
Alias de gen IDDM20, LNKSH2B adapter protein 3, Lymphocyte adapter protein, Lymphocyte-specific adapter protein Lnk, SH2B adaptor protein 3, SH2B3, Signal transduction protein Lnk
Símbolos de los genes SH2B3
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human LNK/SH2B3 Gln427-Leu575 Accession # Q9UQQ2
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10019
Especificidad de la prueba Detects human LNK/SH2B3 in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.