missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LKB1/STK11 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18151391
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18151391 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18151391

Marca: R&D Systems MAB8055

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LKB1/STK11 Monoclonal specifically detects LKB1/STK11 in Human samples. It is validated for Western Blot, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LKB1/STK11
Aplicaciones Western Blot, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 873502
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Knockout Validated
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q15831
Alias de gen EC 2.7.11.1, LKB1 serine/threonine kinase 11 (Peutz-Jeghers syndrome), PJS, PJS polarization-related protein LKB1, Renal carcinoma antigen NY-REN-19, serine/threonine kinase 11, serine/threonine-protein kinase 11, Serine/threonine-protein kinase LKB1, STK11
Símbolos de los genes STK11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human LKB1/STK11 Met1-Gln433 Accession # Q15831
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6794
Especificidad de la prueba Detects human LKB1/STK11 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.