Learn More
Invitrogen™ Human Livin ELISA Kit
Product Code. 17804120
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Unit Size:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Product Code. Cantidad unitSize
17804120 10 × 96 pruebas paquete de 10
17185069 5 x 96 pruebas cada uno
17104603 96 pruebas paquete de 96
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17804120
Brand: Invitrogen™ EH302RBX10
This item is not returnable. View return policy
ELISA
Human Livin quantitates human Livin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Livin.
La familia de proteínas inhibidoras de la apoptosis (IAP) regula la muerte celular programada desencadenada por diversos estímulos. Todas las IAP tienen al menos un motivo de repetición de IAP de baculovirus (BIR) que es esencial para su actividad antiapoptótica. Recientemente se ha identificado un nuevo miembro de la familia de las proteínas inhibidoras de la apoptosis (IAP) denominado Livin o ML-IAP, que contiene un único dominio de repetición IAP de baculovirus (BIR) y un dominio RING de dedo COOH-terminal. El gen de la livina tiene dos variantes de empalme que contienen marcos de lectura abiertos de 298 y 280 aminoácidos y ambos contienen una sola copia de la repetición IAP de baculovirus (BIR) y el dominio RING. Ambas isoformas inhiben la apoptosis inducida por el TNFa en las células Jurkat. La expresión de la livina es baja en los tejidos adultos. Se expresa relativamente a un nivel más alto en los tejidos en desarrollo y en muchas células cancerosas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Número de acceso Repetición baculoviral IAP que contiene 7; Repetición baculoviral IAP que contiene 7; Repetición baculoviral IAP que contiene 7 (livin); Proteína baculoviral IAP que contiene 7; Subunidad de 30 kDa de la proteína baculoviral IAP que contiene 7; Birc7; E130019N06; KIAP; Proteína inhibidora de la apoptosis en el riñón; LIVIN; Inhibidor de la apoptosis en la livina; Proteína inhibidora de la apoptosis en el melanoma; MMLIAP; ML-IAP; RGD1562883; Proteína dedo RING 50; Ubiquitina transferasa E3 tipo RING BIRC7; RNF50; RP11-261N11.7; livina truncada; UNQ5800/PRO19607/PRO21344
Intervalo del ensayo De 0,1 a 25 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,1 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q96CA5
Símbolo de gen BIRC7
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Livina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Show More Show Less
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.