missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Lipocalin-2/NGAL Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18721647
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18721647 25 μg 25 microgramos
18752939 100 μg 100 microgramos
18730028 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18721647

Marca: R&D Systems MAB1757SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody has been used in 9 publications

Lipocalin-2/NGAL Monoclonal specifically detects Lipocalin-2/NGAL in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lipocalin-2/NGAL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 220310
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.2-1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P80188
Alias de gen 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, HNL, LCN2, lipocalin 2, lipocalin 2 (oncogene 24p3), Lipocalin2, Lipocalin-2, migration-stimulating factor inhibitor, MSFI, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL, NGALlipocalin-2, Oncogene 24p3, p25, Siderocalin, Uterocalin
Símbolos de los genes LCN2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Lipocalin-2/NGAL Gln21-Gly198 Accession # P80188
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3934
Especificidad de la prueba Detects human Lipocalin-2/NGAL in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant human (rh) Lipocalin-1 or rmLipocalin-2. This antibody also recognizes human Lipocalin-2/MMP-9 complexes in Western blots under non-reducing conditions.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.