missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Lipocalin-2/NGAL Antibody, R&D Systems™

Código de producto. p-200049184
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18101481 25 μg 25 microgramos
18181061 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18101481

Marca: R&D Systems MAB17573SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Lipocalin-2/NGAL Monoclonal antibody specifically detects Lipocalin-2/NGAL in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lipocalin-2/NGAL
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 220308
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P80188
Alias de gen 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, HNL, LCN2, lipocalin 2, lipocalin 2 (oncogene 24p3), Lipocalin2, Lipocalin-2, migration-stimulating factor inhibitor, MSFI, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL, NGALlipocalin-2, Oncogene 24p3, p25, Siderocalin, Uterocalin
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Lipocalin-2, Gln21-Gly198, Accession # P80188
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3934
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.