Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para lipocalina-1 humana
Descripción
La lipocalina-1 humana cuantifica la lipocalina-1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la lipocalina-1 humana natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen pertenece a la familia de las lipocalinas. Las lipocalinas son un grupo de proteínas extracelulares que son capaces de unirse a los lipófilos encerrándose en sus estructuras para minimizar el contacto con el disolvente. Esta proteína puede unir ligandos hidrofóbicos e inhibir las cisteína proteinasas. También puede desempeñar un papel en la recepción del sabor.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | LCN1; lipocalina 1; lipocalina 1 (prealbúmina lagrimal); lipocalina-1; MGC71975; PMFA; proteína que migra más rápido que la albúmina; lipocalina lagrimal; prealbúmina lagrimal; Tlc; TP; proteína VEG; VEGP; proteína de la glándula de von Ebner |
| Intervalo del ensayo | De 0,13 a 30 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,13 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P31025 |
| Símbolo de gen | LCN1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |