Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para lipocalina-1 humana
Código de producto. 17175069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17175069 5 x 96 pruebas cada uno
17194593 96 pruebas paquete de 96
18547904 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17175069
Marca: Invitrogen™ EH301RBX5
La lipocalina-1 humana cuantifica la lipocalina-1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La lipocalina-1 humana cuantifica la lipocalina-1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la lipocalina-1 humana natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen pertenece a la familia de las lipocalinas. Las lipocalinas son un grupo de proteínas extracelulares que son capaces de unirse a los lipófilos encerrándose en sus estructuras para minimizar el contacto con el disolvente. Esta proteína puede unir ligandos hidrofóbicos e inhibir las cisteína proteinasas. También puede desempeñar un papel en la recepción del sabor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso LCN1; lipocalina 1; lipocalina 1 (prealbúmina lagrimal); lipocalina-1; MGC71975; PMFA; proteína que migra más rápido que la albúmina; lipocalina lagrimal; prealbúmina lagrimal; Tlc; TP; proteína VEG; VEGP; proteína de la glándula de von Ebner
Intervalo del ensayo De 0,13 a 30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,13 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P31025
Símbolo de gen LCN1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo LCN1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min