missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LINGO-2 Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18732629
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18732629 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18732629

Marca: R&D Systems FAB36791T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LINGO-2 Monoclonal specifically detects LINGO-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LINGO-2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 382007
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q7L985
Alias de gen LERN3, LERN3FLJ31810, leucine rich repeat and Ig domain containing 2, leucine-rich repeat and immunoglobulin-like domain-containing nogoreceptor-interacting protein 2, Leucine-rich repeat neuronal protein 3, Leucine-rich repeat neuronal protein 6C, LINGO2, LRRN6C, LRRN6Cleucine rich repeat neuronal 6C
Símbolos de los genes LINGO2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LINGO-2 Cys28-Leu542 Accession # Q7L985
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 158038
Especificidad de la prueba Detects human LINGO-2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human LINGO-1 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.