missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LINGO-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18088291
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18088291 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18088291

Marca: R&D Systems AF3086

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

LINGO-1 Polyclonal specifically detects LINGO-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LINGO-1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 1.7-15 ug/mL
N.º de referencia del gen NP_116197
Alias de gen FLJ14594, LERN1, LERN1UNQ201, leucine rich repeat and Ig domain containing 1, leucine rich repeat neuronal 6A, Leucine-rich repeat and immunoglobilin domain-containing protein 1, Leucine-rich repeat neuronal protein 1, Leucine-rich repeat neuronal protein 6A, LINGO1, LRRN6A, LRRN6Aleucine-rich repeat neuronal 6A, MGC17422
Símbolos de los genes LINGO1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LINGO-1 Thr40-Thr556 Accession # NP_116197
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84894
Especificidad de la prueba Detects human LINGO-1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 10% cross-reactivity with recombinant human LINGO-2 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.