Learn More
Human LIMPII/SR-B2 Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
LIMPII/SR-B2 Polyclonal specifically detects LIMPII/SR-B2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | LIMPII/SR-B2 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.1 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 0.2-0.8 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | Q14108 |
| Alias de gen | AMRF, CD36 antigen, CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor)-like 2(lysosomal integral membrane protein II), CD36L2, CD36L2LIMP II, HLGP85, LGP85, LIMP-2,85 kDa lysosomal sialoglycoprotein scavenger receptor class B, member 2, LIMPIICD36 antigen-like 2, LPG85, lysosome membrane protein 2, Lysosome membrane protein II, SCARB2, Scavenger receptor class B member 2,85 kDa lysosomal membrane sialoglycoprotein, scavenger receptor class B, member 2, SRB2, SR-B2, SR-BII |
| Símbolos de los genes | SCARB2 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?