Learn More
Invitrogen™ Human LILRB4/CD85k/ILT-3 ELISA Kit
Descripción
Human LILRB4/CD85k/ILT-3 quantitates human LILRB4/CD85k/ILT-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human LILRB4/CD85k/ILT-3.
Este gen es miembro de la familia de receptores similares a la inmunoglobulina leucocitaria (LIR), que se encuentra en un grupo de genes en la región cromosómica 19q13.4. La proteína codificada pertenece a la subfamilia B de los receptores LIR, que contienen dos o cuatro dominios de inmunoglobulina extracelulares, un dominio transmembrana y de dos a cuatro motivos inhibidores citoplasmáticos basados en tirosina (ITIM). El receptor se expresa en las células inmunitarias, donde se une a las moléculas MHC de clase I en las células presentadoras de antígenos y transduce una señal negativa que inhibe la estimulación de una respuesta inmunitaria. El receptor también puede funcionar en la captura y presentación de antígenos. Se cree que controla las respuestas inflamatorias y la citotoxicidad para ayudar a centrar la respuesta inmunitaria y limitar la autoreactividad. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen. [proporcionado por RefSeq, julio de 2008].
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CD85 miembro de la familia de antígenos K; CD85k; glicoproteína 49 B; glicoproteína 49 b; gp49; Gp49b; GP49B2; HM18; ILT3; ILT-3; Transcripción similar a la inmunoglobulina 3; receptor similar a la Ig de los leucocitos B4; receptor similar a la inmunoglobulina de los leucocitos B4; receptor similar a la inmunoglobulina de los leucocitos 5; receptor similar a la inmunoglobulina de los leucocitos subfamilia B miembro 4; receptor similar a la inmunoglobulina leucocitaria, subfamilia B (con dominios TM e ITIM), miembro 4; receptor similar a la inmunoglobulina leucocitaria, subfamilia B, miembro 4; receptor de superficie leucocitaria; Lilrb4; LIR5; LIR-5; glicoproteína de superficie de mastocitos Gp49B; receptor inhibidor de monocitos HM18 |
| Intervalo del ensayo | De 1,3 a 300 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,3 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q8NHJ6 |
| Símbolo de gen | LILRB4 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |