Learn More
Invitrogen™ Human LILRB4/CD85k/ILT-3 ELISA Kit
Código de producto. 17165069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17165069 5 x 96 pruebas cada uno
17184593 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17165069
Marca: Invitrogen™ EH300RBX5
ELISA
Human LILRB4/CD85k/ILT-3 quantitates human LILRB4/CD85k/ILT-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human LILRB4/CD85k/ILT-3.
Este gen es miembro de la familia de receptores similares a la inmunoglobulina leucocitaria (LIR), que se encuentra en un grupo de genes en la región cromosómica 19q13.4. La proteína codificada pertenece a la subfamilia B de los receptores LIR, que contienen dos o cuatro dominios de inmunoglobulina extracelulares, un dominio transmembrana y de dos a cuatro motivos inhibidores citoplasmáticos basados en tirosina (ITIM). El receptor se expresa en las células inmunitarias, donde se une a las moléculas MHC de clase I en las células presentadoras de antígenos y transduce una señal negativa que inhibe la estimulación de una respuesta inmunitaria. El receptor también puede funcionar en la captura y presentación de antígenos. Se cree que controla las respuestas inflamatorias y la citotoxicidad para ayudar a centrar la respuesta inmunitaria y limitar la autoreactividad. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen. [proporcionado por RefSeq, julio de 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CD85 miembro de la familia de antígenos K; CD85k; glicoproteína 49 B; glicoproteína 49 b; gp49; Gp49b; GP49B2; HM18; ILT3; ILT-3; Transcripción similar a la inmunoglobulina 3; receptor similar a la Ig de los leucocitos B4; receptor similar a la inmunoglobulina de los leucocitos B4; receptor similar a la inmunoglobulina de los leucocitos 5; receptor similar a la inmunoglobulina de los leucocitos subfamilia B miembro 4; receptor similar a la inmunoglobulina leucocitaria, subfamilia B (con dominios TM e ITIM), miembro 4; receptor similar a la inmunoglobulina leucocitaria, subfamilia B, miembro 4; receptor de superficie leucocitaria; Lilrb4; LIR5; LIR-5; glicoproteína de superficie de mastocitos Gp49B; receptor inhibidor de monocitos HM18
Intervalo del ensayo De 1,3 a 300 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,3 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q8NHJ6
Símbolo de gen LILRB4
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo LILRB4 (CD85k)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min