missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LILRB3/CD85a/ILT5 Alexa Fluor™ 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18756377
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18756377 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18756377 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB1806T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ILT5/CD85a/LILRB3 Monoclonal specifically detects ILT5/CD85a/LILRB3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ILT5/CD85a/LILRB3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 222821
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen AAB68668
Alias de gen CD85 antigen-like family member A, CD85a, CD85a antigen, HL9Immunoglobulin-like transcript 5, ILT5, ILT-5, ILT5CD85a, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 3, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 3, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR3, LIR3CD85A, LIR-3MGC138403, member 3, Monocyte inhibitory receptor HL9, PIRB
Símbolos de los genes LILRB3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LILRB3/CD85a/ILT5 Gly24-Glu443 Accession # AAB68668
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11025
Especificidad de la prueba Detects human LILRB3/CD85a/ILT5 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) ILT1, rhILT2, rhILT3, rhILT4, rhILT6, rhILT7 or rhILT11 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.