missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LILRA4/CD85g/ILT7 Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18772209
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18772209 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18772209 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB6287G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ILT7/CD85g/LILRA4 Monoclonal specifically detects ILT7/CD85g/LILRA4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ILT7/CD85g/LILRA4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 656688
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P59901
Alias de gen CD85 antigen-like family member G, CD85g, CD85g antigen, ILT7, ILT-7, ILT7MGC129598, Immunoglobulin-like transcript 7, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 4, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 4, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (without TM domain), member4, MGC129597
Símbolos de los genes LILRA4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LILRA4/CD85g/ILT7 Glu24-Asn446 Accession # P59901
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23547
Especificidad de la prueba Detects human LILRA4/CD85g/ILT7 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) LILRA5, rhILT2, 3, 4, 5, or 6 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.