missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LILRA2/CD85h/ILT1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7163450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18790007 25 μg 25 microgramos
18713487 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18790007

Marca: R&D Systems MAB63641SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ILT1/CD85h/LILRA2 Monoclonal specifically detects ILT1/CD85h/LILRA2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ILT1/CD85h/LILRA2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 600002
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 μg/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q8N149
Alias de gen CD85 antigen-like family member H, CD85h, CD85h antigen, ILT1, ILT-1, ILT1CD85H, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 7, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 2, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 2 soluble, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 2, LIR7, LIR7LIR-7Immunoglobulin-like transcript 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LILRA2/CD85h/ILT1, Pro17-Ser437, Accession # Q8N149
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11027
Especificidad de la prueba Detects human LILRA-2 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) LILRA-1, rhLILRA-3, rhLILRA-4, rhLILRA-5, rhLILRA-6, rhILT-2, rhILT-4, or rhILT-5 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.