Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Lefty-A humana
Código de producto. 17884110
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17884110
Marca: Invitrogen™ EH298RBX10
La Lefty-A humana cuantifica la Lefty-A humana en suero, plasma y sobrenadante.
La Lefty-A humana cuantifica la Lefty-A humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la Lefty-A humana natural y recombinante.
Los factores de determinación izquierda-derecha 1 y 2 (Lefty1/2) pertenecen a la superfamilia de proteínas TGF-beta y son responsables de la determinación del posicionamiento izquierda-derecha de los órganos viscerales durante la embriogénesis. La Lefty1 actúa como regulador de Lefty2 y NODAL, ya que la falta del primero da lugar a la expresión bilateral de nodal, lefty2 y Pitx2 (un gen homeobox que se expresa normalmente en el lado izquierdo y bloquea la señal de izquierda). La Lefty2 puede desempeñar un papel en el sangrado endometrial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 6030463A22Rik; AV214969; EBAF; Ebaf2; Factor asociado a sangrado endometrial; Factor asociado a sangrado endometrial; LEFTA; Leftb; Factor de determinación izquierda-derecha 2; Factor de determinación izquierda-derecha A; Factor de determinación izquierda-derecha B; Factor A de determinación izquierda-derecha; Lefty2; LEFTYA; MGC46222; Proteína lefty-2; Proteína lefty-A; Proteína lefty-B; PSEC0024; TGFB4; TGF-beta-4; Factor de crecimiento transformante beta-4
Intervalo del ensayo De 0,82 a 200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,82 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O00292
Símbolo de gen LEFTY2
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo LEFTY2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min