missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de LBP humano

Código de producto. 17717683
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
17717683 10 × 96 pruebas paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17717683

Marca: Invitrogen™ EH297RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

La proteína LBP está implicada en la respuesta inmunológica de fase aguda a las infecciones bacterianas gramnegativas. Las bacterias gramnegativas contienen un glicolípido, el lipopolisacárido (LPS), en su pared celular externa. Junto con la proteína bactericida de aumento de la permeabilidad (BPI), la proteína codificada se une al LPS e interactúa con el receptor CD14, desempeñando probablemente un papel en la regulación de las respuestas de los monocitos dependientes del LPS. Esta proteína forma parte de una familia de proteínas relacionadas estructural y funcionalmente, entre las que se encuentran la BPI, la proteína de transferencia de ésteres plasmáticos (CETP) y la proteína de transferencia de fosfolípidos (PLTP). Por último, este gen se encuentra en el cromosoma 20, inmediatamente después del gen BPI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P18428
Intervalo del ensayo De 0,82 a 200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,82 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3929
Símbolo de gen LBP
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos|Patrón|Concentrado de diluyente de ensayo|Anticuerpo de detección biotinilado|SAV-HRP|Tampón de lavado|Cromógeno|Solución de parada|Cubiertas de placa adhesiva, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl|suero, 50 μl|plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo LBP
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.