missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Latrophilin 3/LPHN3 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18081672
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18081672 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18081672

Marca: R&D Systems AF5916

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Latrophilin 3/LPHN3 Polyclonal specifically detects Latrophilin 3/LPHN3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Latrophilin 3/LPHN3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
N.º de referencia del gen NP_056051
Alias de gen CIRL3, latrophilin 3, latrophilin homolog 3 (cow), LEC3, Lectomedin-3, LPHN3
Símbolos de los genes LPHN3
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Latrophilin 3/LPHN3 Phe20-Asn813 Accession # NP_056051
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23284
Especificidad de la prueba Detects human Latrophilin 3/LPHN3 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.