missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LAP (TGF-beta 1) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18761097
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18761097 25 μg 25 microgramos
18764387 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18761097 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB77541SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LAP (TGF-beta 1) Monoclonal specifically detects LAP (TGF-beta 1) in Human samples. It is validated for ELISA, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAP (TGF-beta 1)
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1015022
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-25 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P01137
Alias de gen CED, DPD1, LAP, LAP (TGFbeta 1), TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human LAP (TGF-beta 1), Met1-Ser390, Accession # P01137
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7040
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.