missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human LAMP2/CD107b ELISA Kit
Descripción
Human LAMP2/CD107b quantitates human LAMP2/CD107b in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human LAMP2/CD107b.
La LAMP2 (glicoproteína de membrana asociada al lisosoma 2, CD107b) es un miembro de una familia de glicoproteínas de membrana. La LAMP2 proporciona a las selectinas ligandos de carbohidratos, y puede desempeñar un papel en la metástasis de las células tumorales, y tener una función en la protección, el mantenimiento y la adhesión del lisosoma. Antes de la modificación postraduccional, LAMP2 es un polipéptido de aproximadamente 46 kDa. La LAMP2 madura y funcional está extensamente glicosilada con una variedad de diferentes oligosacáridos ligados a N y O con un peso molecular total de aproximadamente 100-130 kDa. La LAMP 2 tiene una estructura compuesta por un gran dominio amino-terminal intra-lisosomal, un dominio hidrofóbico trans-membrana, y una corta cola citoplásmica carboxilo-terminal. La LAMP2 se utiliza para controlar una forma muy selectiva de autofagia denominada autofagia mediada por chaperonas. La LAMP 2 tiene una estructura compuesta por un gran dominio amino-terminal intra-lisosomal, un dominio hidrofóbico trans-membrana, y una corta cola citoplásmica carboxilo-terminal. La proteína LAMP tiene 3 variantes: LAMP-2A, -2B y 2C. La LAMP2, junto con la CD107a/LAMP-1, es un constituyente principal de la membrana lisosomal. Las proteínas LAMP están implicadas en la biogénesis de los lisosomas y son necesarias para la fusión de los lisosomas con los fagosomas, y LAMP2 es un regulador importante en la maduración exitosa de los fagosomas. La deficiencia de LAMP2 provoca una acumulación de autofagosomas en muchos tejidos que conduce a una cardiomiopatía y miopatía (enfermedad de Danon).
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Miembro de la familia CD107 similar al antígeno B; CD107b; EGK_20887; Igp96; Lamp II; LAMP2; Lamp-2; LAMP-2 Isoforma 2 A; LAMP-2 Variante A; Lamp-2 A; Lamp-2 b; Lamp-2 c; LAMPB; LGP110; LGP-110; LGP-96; LGP-B; proteína de membrana asociada a los lisosomas 2; glicoproteína de membrana lisosomal 2; glicoproteína de membrana lisosomal tipo B; proteína de membrana asociada a los lisosomas 2; glicoproteína de membrana asociada a los lisosomas 2; proteína de membrana asociada a los lisosomas 2; Mac3; RP23-193O17.2 |
| Intervalo del ensayo | De 0,307 a 75 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,3 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P13473 |
| Símbolo de gen | LAMP2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?