Learn More
Invitrogen™ Human LAMP2/CD107b ELISA Kit
Código de producto. 17195059
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17195059 5 x 96 pruebas cada uno
17114593 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17195059
Marca: Invitrogen™ EH295RBX5
ELISA
Human LAMP2/CD107b quantitates human LAMP2/CD107b in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human LAMP2/CD107b.
La LAMP2 (glicoproteína de membrana asociada al lisosoma 2, CD107b) es un miembro de una familia de glicoproteínas de membrana. La LAMP2 proporciona a las selectinas ligandos de carbohidratos, y puede desempeñar un papel en la metástasis de las células tumorales, y tener una función en la protección, el mantenimiento y la adhesión del lisosoma. Antes de la modificación postraduccional, LAMP2 es un polipéptido de aproximadamente 46 kDa. La LAMP2 madura y funcional está extensamente glicosilada con una variedad de diferentes oligosacáridos ligados a N y O con un peso molecular total de aproximadamente 100-130 kDa. La LAMP 2 tiene una estructura compuesta por un gran dominio amino-terminal intra-lisosomal, un dominio hidrofóbico trans-membrana, y una corta cola citoplásmica carboxilo-terminal. La LAMP2 se utiliza para controlar una forma muy selectiva de autofagia denominada autofagia mediada por chaperonas. La LAMP 2 tiene una estructura compuesta por un gran dominio amino-terminal intra-lisosomal, un dominio hidrofóbico trans-membrana, y una corta cola citoplásmica carboxilo-terminal. La proteína LAMP tiene 3 variantes: LAMP-2A, -2B y 2C. La LAMP2, junto con la CD107a/LAMP-1, es un constituyente principal de la membrana lisosomal. Las proteínas LAMP están implicadas en la biogénesis de los lisosomas y son necesarias para la fusión de los lisosomas con los fagosomas, y LAMP2 es un regulador importante en la maduración exitosa de los fagosomas. La deficiencia de LAMP2 provoca una acumulación de autofagosomas en muchos tejidos que conduce a una cardiomiopatía y miopatía (enfermedad de Danon).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Miembro de la familia CD107 similar al antígeno B; CD107b; EGK_20887; Igp96; Lamp II; LAMP2; Lamp-2; LAMP-2 Isoforma 2 A; LAMP-2 Variante A; Lamp-2 A; Lamp-2 b; Lamp-2 c; LAMPB; LGP110; LGP-110; LGP-96; LGP-B; proteína de membrana asociada a los lisosomas 2; glicoproteína de membrana lisosomal 2; glicoproteína de membrana lisosomal tipo B; proteína de membrana asociada a los lisosomas 2; glicoproteína de membrana asociada a los lisosomas 2; proteína de membrana asociada a los lisosomas 2; Mac3; RP23-193O17.2
Intervalo del ensayo De 0,307 a 75 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,3 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P13473
Símbolo de gen LAMP2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo LAMP2 (CD107b)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min