missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LAMP-1/CD107a PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18124461
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18124461 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18124461 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor IC4800P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

LAMP-1/CD107a Monoclonal specifically detects LAMP-1/CD107a in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAMP-1/CD107a
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 508921
Conjugado R-PE
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen P11279
Alias de gen CD107 antigen-like family member A, CD107a, CD107a antigen, LAMP1, LAMP-1, LAMPA, LGP120, lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1
Símbolos de los genes LAMP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LAMP1/CD107a Ala28-Asn380 Accession # P11279
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3916
Especificidad de la prueba Detects human LAMP1/CD107a in direct ELISAs and Western blots.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.