Learn More
Invitrogen™ Human Laminin alpha 4 ELISA Kit
Human Laminin alpha 4 quantitates human Laminin alpha 4 in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso | CMD1JJ; LAMA3; LAMA4; LAMA4*-1; laminina [a]4; cadena de laminina alfa 4; subunidad de laminina alfa 4; subunidad de laminina alfa 4; laminina, alfa 4; subunidad de laminina 14 alfa; subunidad de laminina 8 alfa; subunidad de laminina 9 alfa; RGD1560062 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 1,63 a 400 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 1,63 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17175059
|
Invitrogen™
EH293RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17864110
|
Invitrogen™
EH293RBX10 |
10 × 96 pruebas |
4995.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17194583
|
Invitrogen™
EH293RB |
96 pruebas |
656.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human Laminin alpha 4 quantitates human Laminin alpha 4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Laminin alpha 4.
Laminin is a non-collagenous protein of basement membranes. By rotary shadowing it has a cross-like shape, consisting of one long arm, (400 kD) and three short arms (200 kD). Antibodies to laminin localize exclusively in basement membranes. Laminin is found throughout the basement membrane, but the reaction with the antibodies to laminin is more intense in the lamina lucida, the part of the basement membrane adjacent to the cell membrane. Laminin binds to type IV collagen, a component exclusively localized in the basement membrane. Laminin has been shown to play a role in cell adhesion and attachment in vivo and in vitro.Especificaciones
CMD1JJ; LAMA3; LAMA4; LAMA4*-1; laminina [a]4; cadena de laminina alfa 4; subunidad de laminina alfa 4; subunidad de laminina alfa 4; laminina, alfa 4; subunidad de laminina 14 alfa; subunidad de laminina 8 alfa; subunidad de laminina 9 alfa; RGD1560062 | |
1,63 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
LAMA4 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl; plasma, 50 µl | |
Laminina alfa-4 | |
4 h 45 min |
De 1,63 a 400 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q16363 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |