Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para laminina alfa 4 humana
Descripción
La laminina alfa 4 humana cuantifica la laminina alfa 4 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la laminina alfa 4 humana natural y recombinante.
La laminina es una proteína no colágena de las membranas basales. Mediante el sombreado rotatorio, tiene una forma de cruz, que consta de un brazo largo, (400 kD) y tres brazos cortos (200 kD). Los anticuerpos contra la laminina se localizan exclusivamente en las membranas basales. La laminina se encuentra en toda la membrana basal, pero la reacción con los anticuerpos contra la laminina es más intensa en la lámina lucida, la parte de la membrana basal adyacente a la membrana celular. La laminina se une al colágeno de tipo IV, un componente localizado exclusivamente en la membrana basal. Se ha demostrado que la laminina desempeña un papel en la adhesión y fijación de las células in vivo e in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CMD1JJ; LAMA3; LAMA4; LAMA4*-1; laminina [a]4; cadena de laminina alfa 4; subunidad de laminina alfa 4; subunidad de laminina alfa 4; laminina, alfa 4; subunidad de laminina 14 alfa; subunidad de laminina 8 alfa; subunidad de laminina 9 alfa; RGD1560062 |
| Intervalo del ensayo | De 1,63 a 400 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,63 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q16363 |
| Símbolo de gen | LAMA4 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |