Learn More
Invitrogen™ Human LAIR2 ELISA Kit
Descripción
La LAIR2 humana cuantifica la LAIR2 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el LAIR2 humano natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Se identificó por su similitud con el receptor 1 similar a la inmunoglobulina asociada a los leucocitos, un receptor unido a la membrana que modula la respuesta inmunitaria innata. La proteína codificada por este locus es un receptor soluble que puede desempeñar funciones tanto en la inhibición de la agregación plaquetaria inducida por el colágeno como en la formación de vasos durante la implantación de la placenta. Este gen se sitúa en una región de 19q13.4, denominada grupo de receptores leucocitarios, que contiene 29 genes de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Se han descrito variantes de transcripción empalmadas alternativamente para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CD306; antígeno CD306; LAIR2; LAIR-2; receptor 2 similar a la inmunoglobulina asociada a los leucocitos; receptor 2 similar a la Ig asociada a los leucocitos; receptor 2 similar a la Ig asociada a los leucocitos; receptor 2 similar a la inmunoglobulina asociada a los leucocitos; MGC71634 |
| Intervalo del ensayo | De 2,2 a 480 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q6ISS4 |
| Símbolo de gen | LAIR2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |