Learn More
Invitrogen™ Human LAIR2 ELISA Kit
Código de producto. 17165059
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17165059 5 x 96 pruebas cada uno
17854110 10 × 96 pruebas paquete de 10
17184583 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17165059
Marca: Invitrogen™ EH292RBX5
ELISA
La LAIR2 humana cuantifica la LAIR2 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el LAIR2 humano natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Se identificó por su similitud con el receptor 1 similar a la inmunoglobulina asociada a los leucocitos, un receptor unido a la membrana que modula la respuesta inmunitaria innata. La proteína codificada por este locus es un receptor soluble que puede desempeñar funciones tanto en la inhibición de la agregación plaquetaria inducida por el colágeno como en la formación de vasos durante la implantación de la placenta. Este gen se sitúa en una región de 19q13.4, denominada grupo de receptores leucocitarios, que contiene 29 genes de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Se han descrito variantes de transcripción empalmadas alternativamente para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CD306; antígeno CD306; LAIR2; LAIR-2; receptor 2 similar a la inmunoglobulina asociada a los leucocitos; receptor 2 similar a la Ig asociada a los leucocitos; receptor 2 similar a la Ig asociada a los leucocitos; receptor 2 similar a la inmunoglobulina asociada a los leucocitos; MGC71634
Intervalo del ensayo De 2,2 a 480 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2,2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q6ISS4
Símbolo de gen LAIR2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo LAIR2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min