missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LAIR2 Biotinylated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18090632
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18090632 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18090632

Marca: R&D Systems BAF2665

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

LAIR2 Polyclonal specifically detects LAIR2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAIR2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells
N.º de referencia del gen Q6ISS4
Alias de gen CD306, CD306 antigen, CD306leukocyte-associated Ig-like receptor-2, LAIR-2, leukocyte-associated Ig-like receptor 2, leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 2, MGC71634
Símbolos de los genes LAIR2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LAIR2 Gln22-Pro152 Accession # Q6ISS4
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3904
Especificidad de la prueba Detects human LAIR2 in Western blots. In Western blots, approximately 5% cross-reactivity with recombinant human LAIR1 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.