missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LAIR2 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18139040
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18139040 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18139040 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB2665

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LAIR2 Monoclonal specifically detects LAIR2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAIR2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 319701
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q6ISS4
Alias de gen CD306, CD306 antigen, CD306leukocyte-associated Ig-like receptor-2, LAIR-2, leukocyte-associated Ig-like receptor 2, leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 2, MGC71634
Símbolos de los genes LAIR2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LAIR2 isoform 1 Gln22-Pro152 Accession # Q6ISS4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3904
Especificidad de la prueba Detects human LAIR2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human LAIR1, recombinant mouse (rm) LAIR1 or rmLAIR2 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.