Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para LAIR1 humana
Código de producto. 17155059
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17155059 5 x 96 pruebas cada uno
17174583 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17155059
Marca: Invitrogen™ EH291RBX5
La LAIR1 humana cuantifica la LAIR1 humano en suero, plasma y sobrenadante.
La LAIR1 humana cuantifica la LAIR1 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la LAIR1 humana recombinante.
EL LAIR1 (CD305) funciona como un receptor inhibidor que desempeña un papel regulador negativo constitutivo en la función citolítica de las células asesinas naturales (NK), las células B y las células T. La activación por fosforilación de Tyr provoca el reclutamiento y la activación de las fosfatasas PTPN6 y PTPN11. También reduce el aumento del calcio intracelular evocado por la ligadura del receptor de células B. También puede desempeñar su función inhibidora independientemente de las fosfatasas que contienen SH2. Modula la producción de citoquinas en las células T CD4+, regulando a la baja la producción de IL2 e IFNG e induciendo la secreción del factor de crecimiento transformante beta. También regula a la baja la producción de IgG e IgE en las células B, así como la secreción de IL8, IL10 y TNF. Inhibe la proliferación e induce la apoptosis en las líneas celulares de leucemia mieloide y evita la translocación nuclear de la subunidad NF-kappa-B p65/RELA y la fosforilación de I-kappa-B alfa/CHUK en estas células. Inhibe la diferenciación de precursores de sangre periférica hacia células dendríticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 5133400O11Rik; BB115266; CD305; D7Bwg0421e; región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina; Lair1; LAIR-1; receptor tipo inmunoglobulina asociado a los leucocitos 1; receptor tipo Ig asociado a los leucocitos 1; receptor tipo Ig asociado a los leucocitos 1; receptor tipo inmunoglobulina asociado a los leucocitos 1; rLAIR1
Intervalo del ensayo De 0,6 a 130 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,6 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q6GTX8
Símbolo de gen LAIR1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo LAIR1 (CD305)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min