missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Lactase-like Protein/LCTL Antibody, R&D Systems™

Descripción
Lactase-like Protein/LCTL Polyclonal specifically detects Lactase-like Protein/LCTL in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Lactase-like Protein/LCTL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | Q6UWM7 |
| Alias de gen | FLJ33279, KLG, klotho gamma, Klotho/lactase-phlorizin hydrolase-related protein, KLPH, KLPHKL lactase phlorizin hydrolase, Lactase like Protein, lactase-like, lactase-like protein, LCTL |
| Símbolos de los genes | LCTL |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?