missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human KREMEN2 Synthetic Peptide
Descripción
KREMEN2 Synthetic Peptide, PEP-1568, from Invitrogen.
Kremen (Kringle containing protein marking the eye and the nose) proteins are type I transmembrane proteins that contain extracellular kringle, WSC and CUB domains and an intracellular region without any conserved motifs. Kremens bind a subset of the secreted Dickkopf proteins (Dkk 1, 2, and 4) with high affinity to modulate the canonical Wnt signaling pathway that is transduced by the ternary receptor complex composed of Wnt, Frizzled, and the LDL receptor related protein 5/6 (LRP5/6) co-receptor. Recent experiments have shown that KREMEN2 is a regulator of bone remodeling and raise the possibility that antagonizing KREMEN2 might prove beneficial in patients with bone loss disorders.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 79412 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q8NCW0 |
| Nombre común | Human KREMEN2 |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?