missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Klotho Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18741099
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18741099 25 μg 25 microgramos
18777389 100 μg 100 microgramos
18752648 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18741099 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB5334SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Klotho Monoclonal specifically detects Klotho in Human samples. It is validated for Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Klotho
Aplicaciones Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 775340
Conjugado Unconjugated
Dilución Neutralization 0.15-0.6 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9UEF7
Alias de gen EC 3.2.1, EC 3.2.1.31, KL, klotho
Símbolos de los genes KL
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Klotho Glu34-Ser981 Accession # Q9UEF7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9365
Especificidad de la prueba Detects human Klotho in direct ELISAs. In direct ELISAs, approximately 50% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) Klotho (aa 35-982) is observed and no cross-reactivity with rmKlotho (aa 23-550), recombinant human (rh) Klotho beta (aa 53-997), or rhCytosolic beta-Glucosidase/GBA3 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.