Learn More
R&D Systems™ Human KLHDC2 (NP_055130.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18742977
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18742977 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18742977
Marca: R&D Systems™ RDC3669
Especificaciones
génica KLHDC2
Número de acceso NP_055130.1
ID de gen (Entrez) 23588
Alias de gen HCA33, HCLP-1 Host cell factor-like protein 1, Hepatocellular carcinoma-associated antigen 33, Host cell factor homolog LCP, kelch domain containing 2, kelch domain-containing protein 2, LCP
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Cantidad 10 μg