missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human KLF2 Alexa Fluor 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18751398
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18751398 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18751398 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor IC5466U100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KLF2 Monoclonal specifically detects KLF2 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KLF2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 665333
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9Y5W3
Alias de gen Krueppel-like factor 2, Kruppel-like factor 2 (lung), Kruppel-like factor LKLF, LKLF, LKLFLung krueppel-like factor, lung Kruppel-like zinc finger transcription factor
Símbolos de los genes KLF2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human KLF2 Pro71-Pro168 (predicted) Accession # Q9Y5W3
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10365
Especificidad de la prueba Detects human KLF2 in direct ELISAs. In direct ELISAs, less than 10% cross-reactivity with recombinant human (rh) KLF17 and no cross-reactivity with rhKLF1, 4, 5, 6, 10, 12, 17, recombinant mouse KLF4 or 15 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.