Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para KIRREL3 humana
Descripción
La KIRREL3 humana cuantifica la KIRREL3 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el KIRREL3 humano natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la familia de proteínas similares a la nefrina. Estas proteínas se expresan en el cerebro fetal y adulto, y también en los podocitos de los glomérulos renales. Los dominios citoplásmicos de estas proteínas interactúan con el terminal C de la podocina, que también se expresa en los podocitos, células implicadas en la ultrafiltración selectiva por tamaño y carga. La proteína codificada por este gen es una molécula de adhesión celular sináptica con múltiples dominios extracelulares similares a las inmunoglobulinas y un motivo de unión al dominio PDZ citoplasmático. Las mutaciones en este gen están asociadas a varios trastornos neurológicos y cognitivos. Alternativamente, se han encontrado variantes de transcripción empalmadas que codifican diferentes isoformas para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 1500010O20Rik; 2900036G11Rik; KIAA1867; Kin de IRRE like 3 (Drosophila); Kin de proteína similar al quiasma irregular 3; kin de proteína similar a IRRE 3; KIRRE; KIRREL3; proteína de membrana mKirre; mKIAA1867; mKirre; MRD4; NEPH2; nefrina like 2; proteína nefrina like 2; PRO4502; kin procesada de la proteína IRRE-like 3; SST4; UNQ5923/PRO4502/PRO19814; x kin de IRRE like 3 |
| Intervalo del ensayo | De 0,21 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,21 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q8IZU9 |
| Símbolo de gen | KIRREL3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |