Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para KIRREL3 humana
Código de producto. 17844110
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17844110
Marca: Invitrogen™ EH288RBX10
ELISA
La KIRREL3 humana cuantifica la KIRREL3 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el KIRREL3 humano natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la familia de proteínas similares a la nefrina. Estas proteínas se expresan en el cerebro fetal y adulto, y también en los podocitos de los glomérulos renales. Los dominios citoplásmicos de estas proteínas interactúan con el terminal C de la podocina, que también se expresa en los podocitos, células implicadas en la ultrafiltración selectiva por tamaño y carga. La proteína codificada por este gen es una molécula de adhesión celular sináptica con múltiples dominios extracelulares similares a las inmunoglobulinas y un motivo de unión al dominio PDZ citoplasmático. Las mutaciones en este gen están asociadas a varios trastornos neurológicos y cognitivos. Alternativamente, se han encontrado variantes de transcripción empalmadas que codifican diferentes isoformas para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 1500010O20Rik; 2900036G11Rik; KIAA1867; Kin de IRRE like 3 (Drosophila); Kin de proteína similar al quiasma irregular 3; kin de proteína similar a IRRE 3; KIRRE; KIRREL3; proteína de membrana mKirre; mKIAA1867; mKirre; MRD4; NEPH2; nefrina like 2; proteína nefrina like 2; PRO4502; kin procesada de la proteína IRRE-like 3; SST4; UNQ5923/PRO4502/PRO19814; x kin de IRRE like 3
Intervalo del ensayo De 0,21 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,21 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q8IZU9
Símbolo de gen KIRREL3
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo KIRREL3
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min